Läs mer
Petroleumeter 60-80 °C, certifierad AR för analys, N-hexan< 50 %, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
C6H14, CAS-nummer-64742-49-0, dimetylpropylmetan, unii-49ib0u6mld, isohexan, 1,1-dimetylbutan, 2-metylpentan, 2-metylpentan, 2-metyl-pentan, iso-hexan, metylpentan, pentan, 205-L, färglös, pentan, 205-L, metyl, pentan. AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N, 2-metylpentan, 81849, 86.178
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Petroleum Ether |
| Färg | Färglös |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Fysisk form | Vätska |
| Ångtryck | 155 hPa |
| Viskositet | 0,52/s vid 20 °C |
| Kokpunkt | 60 °C |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Petroleum ether, boiling range 60-80°C
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .