Läs mer
Petroleumeter 60-80 °C, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 11418722 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Metallburk
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11418722 500 mL Bärnstensfärgad glasflaska 500ml
10131530 1 L Bärnstensfärgad glasflaska 1 L
10774761 2.5 L Bärnstensfärgad glasflaska 2.5 L
10784761 5 L Metallburk 5 L
10151530 25 L Metallburk 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Product Code. 11418722 Supplier Fisher Chemical Supplier No. P/1480/08
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7344.52 SEK
    308.24 SEK / 500ml
    Save 7036.28 SEK
    95% Av
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Chemical Identifiers
CAS 64742-49-0
Molekylformel C6H14
Molekylvikt (g/mol) 86.178
MDL-nummer MFCD00081849
InChI-nyckel AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
PubChem CID 7892
LEDER CCCC(C)C
Specifications
Färg Färglös
Kvantitet 500 mL
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Fysisk form Vätska
Ångtryck 155 hPa
Viskositet 0.52/s at 20°C
Kokpunkt 60°C
IUPAC-namn 2-metylpentan
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Petroleumeter, 60-80°C.
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.