Läs mer
Petroleumeter 60/80
Produktkod. 11363207
Change view
Kvantitet:
1000 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11363207 2500 mL 2.5 L
11353207 1000 mL 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 11363207 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13734.0F
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 8032-32-4
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Tillämpningar
Det används mest av läkemedelsföretag och i tillverkningsprocessen. Det är ett lätt kolväte som främst används som ett opolärt lösningsmedel. Extraktet av luftdelar av ageratum-konyzoider i petroleumeter spelar en viktig roll för isoleringen av sigmasterol och betasitosterol. Extrakt av rå petroleumsprit och metanol spelar också en viktig roll för screening av antimikrobiell aktivitet hos stambark, blad och rötter av Ficus thoningii.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Brandfarligt, kan vara fuktkänsligt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8032-32-4
MDL-nummer MFCD00081849
Synonym p-tolylmagnesium bromide, magnesium, bromo 4-methylphenyl, 4-methylphenylmagnesium bromide, bromo 4-methylphenyl magnesium, 4-tolylmagnesium bromide, 4-toluylmagnesium bromide, p-tolyl-magnesium bromide, 4-tolyl magnesium bromide, 4-methylphenylmagnesiumbromide, p-methylphenylmagnesium bromide
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Petroleum ether 60/80
Densitet 0.672
Kvantitet 2500 mL
Flampunkt −10 °C (14 °F)
Odör Petroleumliknande
UN-nummer UN1268
Merck Index 14,5489
Kokpunkt 60 °C till 80 °C
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Petroleum ether 60/80
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.