Läs mer
Petroleum Ether 80-100°C, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10784951 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 10784951
Brand: Fisher Chemical P/1520/17
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Petroleum Ether 80-100°C, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64742-49-0
Molekylformel C6H14
Molekylvikt (g/mol) 86.178
MDL-nummer MFCD00081849
InChI-nyckel AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
PubChem CID 7892
LEDER CCCC(C)C
Specifikationer
Färg Colorless
Kokpunkt 78°C
Kvantitet 2.5 L
Förpackning Amber Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Ångtryck 200mbar at 20°C
IUPAC-namn 2-methylpentane