Läs mer
Petroleum Ether 80-100°C, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 11428722 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 11428722
Brand: Fisher Chemical P/1520/08
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. View return policy
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Petroleum Ether 80-100°C, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 64742-49-0
Molekylformel C6H14
Molekylvikt (g/mol) 86.178
MDL-nummer MFCD00081849
InChI-nyckel AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
PubChem CID 7892
LEDER CCCC(C)C
Specifications
Färg Colorless
Kokpunkt 78°C
Kvantitet 500 mL
Förpackning Amber Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Ångtryck 200mbar at 20°C
IUPAC-namn 2-methylpentane
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Petroleum ether, boiling range 80-100°C
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Precautionary Statement
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.