Läs mer
Petroleum Ether, ACS Reagent Grade, Ricca Chemical
Produktkod. 31750801
Change view
Kvantitet:
4 L
Produktkod. Kvantitet
31750801 4 L
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 31750801 Leverantör Ricca Chemical Company Leverantörsnummer RSOP02004C
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
(Ligroin)
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Petroleium Ether
CAS 8032-32-4
Aciditet Pass
Kvantitet 4 L
Förpackning Amber Glass Bottle
Rester efter avdunstning Max. 0,001 %
Kokpunkt 35 °C till 60 °C
Kvalitet ACS