Läs mer
Petroleum ether, ACS Reagent, Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 15633660
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15633660 1 L Glass Bottle 1 L
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15633660 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 3204471L
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
ACS Reagent
ACS GENERAL USE SOLVENTS
  • value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
  • suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
  • variations and decrease issues traceable to solvent contamination
  • all solvents are tested to meet ACS general use specifications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Petroleum ether
Namnnotering ACS Reagent
CAS 8030-30-6
CAS Min % ≥25.0000%
CAS Max % <50.0000%
Densitet 0.64 g/mL at 25 °C(lit.)
Kokpunkt 40°C to 60°C
Flampunkt −30°C
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C5H12
MDL-nummer MFCD00009498
Kvantitet 1 L
UN-nummer UN3295
Synonym n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
InChI-nyckel OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCC
IUPAC-namn pentane
Molekylvikt (g/mol) 72.15
PubChem CID 8003
ChEBI CHEBI:37830
Kvalitet ACS Reagent