Läs mer
Petroleumeter, ACS-reagens, Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 15631660
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
6 x 500 mL
20 L
6 x 1 L
Förpackning:
Glasflaska
Glass Bottle
Stainless Steel Can
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
20 L
500ml
Paket med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15631660 1 L Glasflaska 1 L
15661660 500 mL Glass Bottle 500ml
15641660 2.5 L Glasflaska 2.5 L
15681660 6 x 500 mL Glass Bottle Paket med 6
15671660 6 x 1 L Glasflaska Paket med 6
15651660 20 L Stainless Steel Can 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15631660 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 1845191L
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
ACS-reagens
ACS LÖSNINGSMEDDEL FÖR ALLMÄN ANVÄNDNING
  • prisvärd lösning för applikationer som HPLC i preparativ skala, rengöring och organisk syntes
  • lämplig för mindre krävande tillämpningar som rutinmässig isokratisk HPLC
  • variationer och minskade problem som kan spåras till lösningsmedelskontamination
  • alla lösningsmedel är testade för att uppfylla ACS allmänna användningsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8030-30-6
Molekylformel C5H12
Molekylvikt (g/mol) 72.15
MDL-nummer MFCD00009498
InChI-nyckel OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
PubChem CID 8003
ChEBI CHEBI:37830
IUPAC-namn pentan
LEDER CCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Petroleum ether
Namnnotering ACS reagent
CAS Min % ≥25.0000%
CAS Max % <50.0000%
Densitet 0.64 g/mL at 25 °C(lit.)
Kokpunkt 40°C to 60°C
Flampunkt −30°C
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 L
UN-nummer UN3295
Kvalitet ACS-reagens