Läs mer
Petroleum ether, ACS Reagent, Solstice
Produktkod. 15646680
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Aluminum Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15646680 1 L Aluminum Bottle 1 L
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15646680 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 6738381L
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
ACS Reagent
ACS GENERAL USE SOLVENTS
  • value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
  • suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
  • variations and decrease issues traceable to solvent contamination
  • all solvents are tested to meet ACS general use specifications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8032-32-4
MDL-nummer MFCD00081849
Synonym p-tolylmagnesium bromide, magnesium, bromo 4-methylphenyl, 4-methylphenylmagnesium bromide, bromo 4-methylphenyl magnesium, 4-tolylmagnesium bromide, 4-toluylmagnesium bromide, p-tolyl-magnesium bromide, 4-tolyl magnesium bromide, 4-methylphenylmagnesiumbromide, p-methylphenylmagnesium bromide
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Petroleum ether
Namnnotering ACS Reagent
CAS Max % 100.0000%
Densitet 0.64 g/mL at 25 °C(lit.)
Kvantitet 1 L
Flampunkt −18°C
Förpackning Aluminum Bottle
UN-nummer UN1268
Kokpunkt 35°C to 60°C
Kvalitet ACS