Läs mer
Petroleumeter, kokpunktsintervall 40 –60 °C, ACS-reagenskvalitet, Scharlab
Produktkod. 11368644
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
11368644 2.5 L 2.5 L
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 11368644 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer ET00922500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Används i lösningsmedel inom analytisk kemi.
  • Synonymer: Petroleumbensin, Petroleumsprit
  • CAS: 64742-49-0
  • EIN ECS nr: 265-151-9
  • Jodindex: 0,3 max
  • Svavelföreningar: 0,005 % max
  • Aromatiska kolväten (som C6H6): 0,02% max
Specifikationer
Smältpunkt <-100°C
CAS 64742-49-0
Aciditet 0.0003mEq/g max
Utseende Clear
Densitet 0.65g/cm3 at 15°C
Kvantitet 2.5 L
Flampunkt < -21°C
Tändpunkt 250°C
Fysisk form Vätska
Rester efter avdunstning 0.0005% max
Molekylformel C6H14
Ångtryck 350hPa (at 20°C)
MDL-nummer MFCD00081849
Vatten 0.01% max
Synonym isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
Kokpunkt 40°C to 60°C (min 90% volume)
Löslighetsinformation Almost non-miscible (in water)
InChI-nyckel AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCC(C)C
IUPAC-namn Petroleumeter
Molekylvikt (g/mol) 86.178
PubChem CID 7892
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Petroleumeter, kokpunkt 40 -60 °C, pro analysi, ACS, ISO
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .