Läs mer
Petroleumeter, för analys av bekämpningsmedelsrester, vätebehandlad nafta med låg kokpunkt, bp 40-60 °C, Solstice
Beskrivning
- För gaskromatografi (GC)
- Utvecklad speciellt för applikation vid restanalys av bekämpningsmedel och andra lågflyktiga ämnen med GC
- Icke-flyktigt material och vattenhalt anges för varje lösningsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Petroleum ether |
| Kvantitet | 4 x 2.5 L |
| Flampunkt | −40 °C (−40 °F) |
| UN-nummer | UN1268 |
| Kvalitet | CHROMASOLV |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Petroleum ether
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Hydrocarbons, C6, Isoalkanes, <5% n-Hexane