Läs mer
Petroleumeter, laboratoriereagens, kp 40-60° C, Honeywell™
Produktkod. 16626153 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 L
4 x 5 L
Förpackning:
Aluminiumflaska
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
16626153 5 L Aluminiumflaska -
15611530 4 x 5 L Aluminiumflaska Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 16626153 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 159675L
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Laboratoriereagens, bp 40-60° C
  • ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64742-49-0
Molekylformel C6H14
Molekylvikt (g/mol) 86.178
MDL-nummer MFCD00081849
InChI-nyckel AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7892
IUPAC-namn 2-metylpentan
LEDER CCCC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Petroleum Ether
Färg Färglös
Densitet 0.65g/cu.cm at 20°C
Kokpunkt 40°C to 60°C (1013 hPa)
Flampunkt −30°C (−22°F)
Odör Characteristic
Förpackning Aluminiumflaska
Kvantitet 5 L
UN-nummer UN1268
Synonym isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane
Löslighetsinformation Practically insoluble in water
Kvalitet Laboratoriereagens
Fysisk form Vätska