Läs mer
Descrizione
- Testad av GC-ECD för att säkerställa lägsta nivåer av halogenerade rester (≤ 10 ng/L) för att visa lämplighet för bekämpningsmedelsanalys
- Uppfyller även ACS-specifikationer
- Endast avsedd för forskningsanvändning
Specifica
Specifica
| CAS | 64742-49-0 |
| Färg | Färglös |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Fysisk form | Vätska |
| Ångtryck | 38 kPa vid 20 °C |
| Viskositet | 0,45 mm2/s vid 25 °C (ASTM D445) |
| Synonym | isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane |
| Kokpunkt | 40 °C |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Petroleum ether, boiling range 40-60°C
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?