Läs mer
Petroleumeter, ren, (petroleumsprit med< 15 % N-hexan), Fisher Chemical™
Produktkod. 10335810 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
25 L
Förpackning:
Bärnstensglasflaska
Metallburk
Förpackningsstorlek:
2.5 L
25 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10335810 25 L Metallburk 25 L
10171430 2.5 L Bärnstensglasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 10335810 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/1360/25
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 8032-32-4
Petroleumeter, ren, (petroleumsprit med< 15 % N-hexan)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8032-32-4
MDL-nummer 81849
Synonym p-tolylmagnesium bromide, magnesium, bromo 4-methylphenyl, 4-methylphenylmagnesium bromide, bromo 4-methylphenyl magnesium, 4-tolylmagnesium bromide, 4-toluylmagnesium bromide, p-tolyl-magnesium bromide, 4-tolyl magnesium bromide, 4-methylphenylmagnesiumbromide, p-methylphenylmagnesium bromide
Specifikationer
Färg Färglös
Kvantitet 25 L
Förpackning Metallburk
Fysisk form Vätska
Kokpunkt 38 °C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Petroleum Ether, (petroleum spirit with
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Naphtha, petroleum,hydrotreated light