Läs mer
Petroleum Ether, puriss., Honeywell™
Produktkod. 15602680 Handla allt Solstice Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
4 x 5 L
Förpackning:
Aluminum Bottle
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15602680 4 x 5 L Aluminum Bottle Paket med 4
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15602680 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 245534X5L
Antal Pris
1 7705.39 SEK / Paket med 4
5 7165.25 SEK / Paket med 4
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Puriss., high boiling, bp 60-80 °C
  • We are your supplier of high-quality lab reagents and chemicals for analytical and chemistry laboratories:
    Solvents – ACS specific use (HPLC), ACS general use, solvents for histology, and reagent grade for chemical synthesis and other industrial applications.
    Inorganics – Chemical synthesis and inorganic chemistry including essential acids and bases, salts, metals and elements, and reagents for chemical reactions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Petroleum Ether
CAS 101316-46-5
Densitet 0.660 to 0.680g/mL at 20°C
Kvantitet 4 x 5 L
Flampunkt −20°C (−4°F)
Förpackning Aluminum Bottle
MDL-nummer MFCD00081849
UN-nummer UN1268
Kvalitet puriss.