Learn More
Petroleum Ether, puriss., Honeywell™
Product Code. 15602680 Shop All Solstice Research Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
4 x 5 L
Packaging:
Aluminum Bottle
Unit Size:
Pack of 4
Product Code. Quantity Packaging Unit Size
15602680 4 x 5 L Aluminum Bottle Pack of 4
1 options
Regulatory: This product is subject to excise duty on mineral oils in accordance with European Directive 2003/96/EC.
We regret to inform you that this product is not available for the Canary Islands, Ceuta and Melilla. We apologise for the inconvenience.
Product Code. 15602680 Supplier Honeywell Research Chemicals Supplier No. 245534X5L
Quantity Price
1 7705.39 SEK / Paket med 4
5 7165.25 SEK / Paket med 4
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Puriss., high boiling, bp 60-80 °C
  • We are your supplier of high-quality lab reagents and chemicals for analytical and chemistry laboratories:
    Solvents – ACS specific use (HPLC), ACS general use, solvents for histology, and reagent grade for chemical synthesis and other industrial applications.
    Inorganics – Chemical synthesis and inorganic chemistry including essential acids and bases, salts, metals and elements, and reagents for chemical reactions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 101316-46-5
Density 0.660 to 0.680g/mL at 20°C
Quantity 4 x 5 L
Flash Point −20°C (−4°F)
Packaging Aluminum Bottle
MDL Number MFCD00081849
UN Number UN1268
Grade puriss.
Chemical Name or Material Petroleum Ether
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.