Läs mer
Petroleumeter, puriss., Honeywell™ Riedel-de Haën™
BIOPHARMA
Produktkod. 15662680
Change view
Kvantitet:
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Förpackning:
Aluminiumflaska
Glasflaska
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15662680 4 x 2.5 L Glasflaska Paket med 4
15692680 6 x 1 L Glass Bottle Paket med 6
15672680 4 x 5 L Aluminiumflaska Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15662680 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 245874X2.5L
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Puriss., vätebehandlad nafta med låg kokpunkt, uppfyller analytisk specifikation för DAB , bpm. 75 % 40-60° C (min. 75 %)
  • Honeywell Riedel-de Haen har över 200 års historia av att producera högrena kemikalier
  • Det är det ledande varumärket som erbjuder högrena lösningsmedel för dedikerade applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101316-46-5
MDL-nummer MFCD00081849
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Petroleum Ether
Namnnotering Meets analytical specification of DAB
Densitet 0.642 to 0.656g/mL at 20°C
Kvantitet 4 x 2.5 L
Flampunkt −40°C (−40°F)
Förpackning Glasflaska
UN-nummer UN1268
Kvalitet puriss.