Läs mer
Petroleumeter, puriss., Solstice
BIOPHARMA
Produktkod. 15672680
Change view
Kvantitet:
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Förpackning:
Aluminiumflaska
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15672680 4 x 5 L Aluminiumflaska Paket med 4
15692680 6 x 1 L Glasflaska Paket med 6
15662680 4 x 2.5 L Glasflaska Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15672680 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 245874X5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10155.00 SEK
    8460.73 SEK / Paket med 4
    Save 1694.27 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Puriss., lågkokpunktsbehandlad vätennafta uppfyller analytisk specifikation på DAB, bpmin. 75 % 40-60 °C (minst 75 %)
  • Solstice har över 200 års historia av att producera kemikalier med hög renhet
  • Det är det ledande varumärket som erbjuder högrena lösningsmedel för dedikerade tillämpningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101316-46-5
MDL-nummer MFCD00081849
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Petroleum Ether
Namnnotering Uppfyller analytisk specifikation av DAB
Densitet 0,642 till 0,656 g/ml vid 20 °C
Kvantitet 4 x 5 L
Flampunkt −40 °C (−40 °F)
Förpackning Aluminiumflaska
UN-nummer UN1268
Kvalitet puriss.