Läs mer
Petroleumeter, puriss., Honeywell™ Riedel-de Haën™
Produktkod. p-7120661
Kvantitet:
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Förpackning:
Aluminiumflaska
Glasflaska
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 6
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15692680
Brand: Honeywell-Riedel-de Haen 245876X1L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Puriss., vätebehandlad nafta med låg kokpunkt, uppfyller analytisk specifikation för DAB , bpm. 75 % 40-60° C (min. 75 %)
  • Honeywell Riedel-de Haen has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
  • It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101316-46-5
MDL-nummer MFCD00081849
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Petroleum Ether
Namnnotering Meets analytical specification of DAB
Densitet 0.642 to 0.656g/mL at 20°C
Kvantitet 6 x 1 L
Flampunkt −40°C (−40°F)
Förpackning Glass Bottle
UN-nummer UN1268
Kvalitet puriss.