Läs mer
Petroleumeter, puriss., uppfyller analytisk specifikation för DAB, Solstice
BIOPHARMA
Produktkod. 15642680
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15642680 2.5 L 2.5 L
15632680 1 L 1 L
15682680 5 L 5 L
15652680 25 L 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15642680 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 245872.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1585.00 SEK
    1319.72 SEK / 2.5 L
    Save 265.28 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-02-2027
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Puriss., lågkokpunktsbehandlad vätennafta uppfyller analytisk specifikation på DAB, bpmin. 75 % 40-60 °C (minst 75 %)
  • Solstice har över 200 års historia av att producera kemikalier med hög renhet
  • Det är det ledande varumärket som erbjuder högrena lösningsmedel för dedikerade tillämpningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101316-46-5
MDL-nummer MFCD00081849
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Petroleum Ether
Namnnotering Uppfyller analytisk specifikation av DAB
Densitet 0,642 till 0,656 g/ml vid 20 °C
Kvantitet 2.5 L
Flampunkt −40 °C (−40 °F)
UN-nummer 1268
Kvalitet puriss.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Petroleum ether
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrocarbons, C6, pentane