Läs mer
Petroleum Ether, puriss., Uppfyller analytisk specifikation av DAB , Honeywell™
BIOPHARMA
Produktkod. 15652680
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15652680 25 L 25 L
15632680 1 L 1 L
15642680 2.5 L 2.5 L
15682680 5 L 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15652680 Leverantör Honeywell Riedel-de Haën Leverantörsnummer 2458725L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Puriss., vätebehandlad nafta med låg kokpunkt, uppfyller analytisk specifikation för DAB , bpm. 75 % 40-60° C (min. 75 %)
  • Honeywell Riedel-de Haen har över 200 års historia av att producera högrena kemikalier
  • Det är det ledande varumärket som erbjuder högrena lösningsmedel för dedikerade applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101316-46-5
MDL-nummer MFCD00081849
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Petroleum Ether
Namnnotering Meets analytical specification of DAB
Densitet 0.642 to 0.656g/mL at 20°C
Kvantitet 25 L
Flampunkt −40°C (−40°F)
UN-nummer 1268
Kvalitet puriss.