Läs mer
Petroleumeter, puriss. pa ACS-reagens, Honeywell™
Produktkod. 15603780
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
195 L
Förpackningsstorlek:
1 L
195 L
2.5 L
25 L
5 L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15603780 2.5 L 2.5 L
15693770 1 L 1 L
15613780 2.5 L 25 L
15643780 5 L 5 L
15683770 195 L 195 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15603780 Leverantör Honeywell Riedel-de Haën Leverantörsnummer 322992.5L
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO vätebehandlad nafta med låg kokpunkt, kp≥ 90% 40-60° C (≥ 90 %)
ACS LÖSNINGSMEDDEL FÖR ALLMÄN ANVÄNDNING
  • prisvärd lösning för applikationer som HPLC i preparativ skala, rengöring och organisk syntes
  • lämplig för mindre krävande tillämpningar som rutinmässig isokratisk HPLC
  • variationer och minskade problem som kan spåras till lösningsmedelskontamination
  • alla lösningsmedel är testade för att uppfylla ACS allmänna användningsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101316-46-5
MDL-nummer MFCD00081849
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Petroleum Ether
Namnnotering Reag. ISO
Densitet 0.640 to 0.655g/mL at 20°C
Kvantitet 2.5 L
Flampunkt <−30°C (<−22°F)
UN-nummer 1268
Kvalitet ACS/puriss. pa
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Petroleum ether
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrocarbons, C6, Isoalkanes, <5% n-Hexane