Läs mer
Petroleumeter, puriss. pa, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Produktkod. 15627070
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
Burk i rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
25 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15627070 2.5 L Burk i rostfritt stål 25 L
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15627070 Leverantör Honeywell Riedel-de Haën Leverantörsnummer 7739925L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Puriss. pa, bp 30-40° C, vätebehandlad nafta med låg kokpunkt
  • Honeywell Riedel-de Haen har över 200 års historia av att producera högrena kemikalier
  • Det är det ledande varumärket som erbjuder högrena lösningsmedel för dedikerade applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Petroleum ether
CAS 109-66-0, 78-78-4
Densitet 0.63g/mL at 20°C
Kvantitet 2.5 L
Flampunkt −49°C (−56.2°F)
Förpackning Burk i rostfritt stål
Molekylformel C5H12
MDL-nummer MFCD00009498
UN-nummer UN1268
Kokpunkt 30°C to 40°C
InChI-nyckel OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCC
IUPAC-namn pentan
Molekylvikt (g/mol) 72.15
Kvalitet puriss. pa