Läs mer
Petroleumeter, teknisk, kokpunktsintervall 100-140 °C, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 13229532 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 L
Förpackning:
Metall trumma
Förpackningsstorlek:
25 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
13229532 25 L Metall trumma 25 L
1 options
Produktkod. 13229532 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 444360250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2365.00 SEK
    1936.26 SEK / 25 L
    Save 428.74 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Petroleum ether
CAS 64742-49-0, 111-65-9, 142-82-5, 108-87-2, 110-82-7, 73513-42-5
Smältpunkt -30,0 °C
Färg Färglös
Densitet 0.7400g/mL, 0.74
Kokpunkt 100,0 °C till 140,0 °C
Flampunkt 2 °C
Odör Petroleumdestillat
Förpackning Metall trumma
Brytningsindex 1,4030 till 1,4080
MDL-nummer MFCD00081849
Kvantitet 25 L
UN-nummer UN1268
Synonym Naphtha (petroleum)
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig.
IUPAC-namn Petroleumeter
Viskositet 0,76 mm2/s (25 °C)
Formel vikt 112
Ångtryck 27 mbar vid 20 °C
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.