Läs mer
Petroleumeter, TRC
Produktkod. 30421484
Change view
Kvantitet:
50 mL
Produktkod. Kvantitet
30421484 50 mL
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 30421484 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP29350550ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material UnleadedSuperGasolinePlus(unweathered)
CAS 8032-32-4
Kvantitet 50 mL
Synonym Ligroin, Painters' naphtha, Refined solvent naphtha, Skellysolve F, Skellysolve G, Varnish makers' and painters' naphtha, Benzoline, Canadol
LEDER O=C(C(F)(F)F)N(C)[Si](C)(C)C