Läs mer
Petroleum Fraction, Honeywell™
Produktkod. 15691110 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15691110 1 L Glass Bottle 1 L
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15691110 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 122701L
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
bp 65-100 °C
  • We are your supplier of high-quality lab reagents and chemicals for analytical and chemistry laboratories:
    Solvents – ACS specific use (HPLC), ACS general use, solvents for histology, and reagent grade for chemical synthesis and other industrial applications.
    Inorganics – Chemical synthesis and inorganic chemistry including essential acids and bases, salts, metals and elements, and reagents for chemical reactions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Petroleum Fraction
Smältpunkt 59.9°C
CAS 8030-30-6, 71-43-2, 110-54-3
Färg Colorless
Densitet 0.692g/mL at 20°C
Kvantitet 1 L
Flampunkt −49°C (−56.2°F)
Förpackning Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Brytningsindex n20/D 1.388
Ångtryck 590.0 hPa at 20°C
MDL-nummer MFCD00081849
UN-nummer UN3295
Kokpunkt 65°C to 100°C