Beskrivning
- Kolväteolja indexkoncentration (som RIVM oljereferensstandard): max. 0,5 mg/L
- Totala toppar mellan n-dekan (C10H22)& n-tetrakontan (C40H82): max. 0,5 mg/L
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 64742-49-0 |
| Färg | Max. 10 (APHA) |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Rester efter avdunstning | max. 5 ppm |
| MDL-nummer | MFCD00081849 |
| UN-nummer | 1268 |
| Vatten | max. 0.05% |
| Synonym | Petroleum ether, Gasoline, Petrol |
| IUPAC-namn | Petroleumeter |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).