Läs mer
Petroleumsprit, 40 - 60 °C, AR™ , Macron Fine Chemicals™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 64742-49-0 |
| Kvantitet | 2.5 L |
| MDL-nummer | MFCD00081849 |
| UN-nummer | 1268 |
| Synonym | Petroleum ether, Gasoline, Petrol |
| IUPAC-namn | Petroleumeter |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- ligroin
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- MIXTURE LIST-Contain: Petroleum Ether