Läs mer
Petroleum, Supelco™
Produktkod. 15875390
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15875390 1 L 1 L
15837770 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15875390 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1097181000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
For analysis EMSURE™
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64742-48-9
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Petroleum
Smältpunkt <-50°C
Densitet 0.749 to 0.761 g/cm3 at 25°C
Kvantitet 1 L
MDL-nummer MFCD32062494
Synonym Petroleum, Petroleum