Läs mer
Petromyzonol 24-Sulfate Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Petromyzonol-24-Sulfate, Sodium Salt |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H42O7S.Na/c1-14(5-4-10-31-32(28,29)30)17-6-7-18-22-19(13-21(27)24(17,18)3)23(2)9-8-16(25)11-15(23)12-20(22)26;/h14-22,25-27H,4-13H2,1-3H3,(H,28,29,30);/t14-,15-,16-,17-,18+,19+,20-,21+,22+,23+,24-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 496.2471 |