Läs mer
Petromyzonol 3,7,12,24-Tetrasulfate Tetrapotassium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Petromyzonol-3,7,12,21-tetrasulfate |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H42O16S4/c1-14(5-4-10-37-41(25,26)27)17-6-7-18-22-19(13-21(24(17,18)3)40-44(34,35)36)23(2)9-8-16(38-42(28,29)30)11-15(23)12-20(22)39-43(31,32)33/h14-22H,4-13H2,1-3H3,(H,25,26,27)(H,28,29,30)(H,31,32,33)(H,34,35,36)/t14-,15-,16-,17-,18+,19+,20-,21+,22+,23+,24-/m1/s1 |
| Formel vikt | 714.1356 |