Läs mer
Petroselinic acid, MedChemExpress
Beskrivning
Petroselinic acid, a positional isomer of oleic acid, is isolated from the vegetable oil of Coriandrum sativum fruits.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Petroselinic acid |
| Fysisk form | Liquid |
| CAS | 593-39-5 |
| Färg | Colorless |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H34O2 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (354.03 mM) |
| LEDER | CCCCCCCCCCC/C=C\CCCCC(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 282.46 |
| Visa mer |