Läs mer
IKA™ PETTE fixa
Handla allt IKA Produkter
Volym (metrisk):
5μ L
10 μl
20 μl
25μ L
50 μl
100 μl
200 μl
250μ L
500 μL
1 000μ l
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
En ergonomisk känsla kombinerat med kompromisslös exakt prestanda: de IKA single fix och vario pipetter kan användas för många applikationer i det moderna laboratoriet.
- Färgkodning förenklar det snabba valet av en lämplig pipett.
- Beständighet mot slag, UV och kemikalier säkerställer att spetskonen ger en långsiktig tillförlitlig dosering.
- PETTE fix och vario är helt autoklaverbara och säkerställer därför enkel sterilisering för att garantera felfri, exakt och säker drift.
Ergonomisk design
- IKA pipetter levereras inklusive utbytbara grepp i olika former och material.
- Passar garanterat bra i handflatan.
- Minimala friktions- och fjäderkrafter säkerställer också dosering med ergonomisk hantering; utan ansträngning.
- Pipettspetsen kan frigöras oavsett handposition, medan volymjusteringen är säkert låst.
Hållbar konstruktion
- Spetskonen och kolven är belagda med ett högkvalitativt diamantliknande kol (DLC).
- Funktionell och minimalistisk design garanterar särskilt robusta pipetter som tillförlitligt mäter dag för dag på lång sikt.
En stor display
- Displayen visar inställda volymer med lättlästa tecken. Den djupa positionen tillåter också avläsning under pipettering, utan att ändra handpositionen.
Användarvänlig kalibrering
- De IKA programvara som används för att planera, utföra och registrera kalibreringstester för PETTE fix och vario är särskilt användarvänlig.
Enkelt underhåll och justering
- Volymenheten med kolv och tätning kan tas isär och rengöras med bara några enkla steg. Om justering är nödvändig kan den göras utan extra verktyg.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Modell | Fixa 250μ L |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Fixa och Vario Pipett |
| Volym (metrisk) | 250μ L |
| Temperatur (metrisk) Drift | 5 till 40 °C |
| Längd (metrisk) | 248 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 30 mm |
| Vikt (metrisk) | 0.083 kg |