Läs mer
IKA™ PETTE MicroKit A
Produktkod. 17513606 Handla allt IKA Produkter
Change view
Volym (metrisk):
Variabel
Produktkod. Volym (metrisk)
17513606 Variabel
1 options
Produktkod. 17513606 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0010007638
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7955.00 SEK
    6608.71 SEK / Paket med 1
    Save 1346.29 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 19-02-2027
De IKA PETTE MicroKit A är ett startvänligt pipettpaket, perfekt för alla molekylära laboratorier som sysslar med låga volymer och biovetenskaplig forskning.
  • Förpackningen består av tre enkanalspipetter med varierande volymer inom mikrovolymområdet, ett gratis stativ som rymmer upp till tre pipetter och två pipettspetslådor. Detta gör det till ett bekvämt startpaket för forskare.
  • Funktioner
    • Mekaniska luftkuddepipetter tillverkade i Tyskland
    • Helautomatisk kalibrering av robotar
    • Volymlåsningsfunktion för att förhindra oavsiktliga volymändringar
    • Stor och väl synlig display
    • Ergonomisk och lätt pipett med låg pipettering och spetsutkastningskrafter för att minska belastning och trötthet
    • Hållbar och robust konstruktion med högkvalitativa UV-beständiga och kemikaliebeständiga material
    • Fullständigt autoklaverbar för att säkerställa sterilitet och överensstämmelse med stränga laboratoriestandarder
    • Maximal användarbekvämlighet med verktygslös demontering och kalibreringsjustering för regelbundet underhåll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Luftförträngningskolvstyrd pipett
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Antal kanaler 1
Produktlinje PETTE
Sterilitet Sterila
Typ Pipettpaket
Volym (metrisk) Variabel
Inkluderar Tre enkelkanalspipetter med variabel volym i mikrovolymområdet, ett gratis stativ som rymmer upp till tre pipetter och två pipettspetsar