Läs mer
IKA™ PETTE Vario Pipetter
Handla allt IKA Produkter
Volym (metrisk):
0,1 till 2μ L
0,5 till 5 ml
1 till 10 ml
100 till 1 000μ l
2 till 20μ l
20 till 200μ l
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Färgkodning förenklar det snabba valet av en lämplig pipett.
- Beständighet mot slag, UV och kemikalier säkerställer att spetskonen ger en långsiktig tillförlitlig dosering.
- PETTE fixed och vario är helt autoklaverbara, vilket säkerställer enkel sterilisering för att garantera felfri, exakt och säker drift.
- IKA pipetter levereras inklusive utbytbara grepp i olika former och material.
- Passar garanterat bra i handflatan.
- Minimala friktions- och fjäderkrafter säkerställer också dosering med ergonomisk hantering, utan ansträngning.
- Pipettspetsen kan frigöras oavsett handposition, medan volymjusteringen är säkert låst.
- Spetskonen och kolven är belagda med ett högkvalitativt diamantliknande kol (DLC).
- Funktionell och minimalistisk design garanterar särskilt robusta pipetter som tillförlitligt mäter dag för dag på lång sikt.
- Displayen visar inställda volymer med lättlästa tecken. Den djupa positionen tillåter också avläsning under pipettering, utan att ändra handpositionen.
- De IKA programvara som används för att planera, utföra och registrera kalibreringstester för PETTE fixed och vario är särskilt användarvänlig.
- Volymenheten med kolv och tätning kan tas isär och rengöras med bara några enkla steg. Om justering är nödvändig kan den göras utan extra verktyg.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Röd |
| Modell | Vario 1000 till 10000μ L |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | PETTE |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Pipett |
| Volym (metrisk) | 1 till 10 ml |
| Temperatur (metrisk) Drift | 5 till 40° C |
| Mått (L x B x H) | 63 x 30 x 222 mm |
| Visa mer |