Läs mer
IKA™ PETTE Vario Pipetter
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7163700 Handla allt IKA Produkter
Volym (metrisk):
0,1 till 2μ L
0,5 till 5 ml
1 till 10 ml
100 till 1 000μ l
2 till 20μ l
20 till 200μ l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16208481
Brand: IKA™ 0020011210
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En ergonomisk känsla kombinerat med kompromisslös exakt prestanda: de IKA single fix och vario pipetter kan användas för många applikationer i det moderna laboratoriet.
  • Färgkodning förenklar det snabba valet av en lämplig pipett.
  • Beständighet mot slag, UV och kemikalier säkerställer att spetskonen ger en långsiktig tillförlitlig dosering.
  • PETTE fixed och vario är helt autoklaverbara, vilket säkerställer enkel sterilisering för att garantera felfri, exakt och säker drift.
Ergonomisk design:
  • IKA pipetter levereras inklusive utbytbara grepp i olika former och material.
  • Passar garanterat bra i handflatan.
  • Minimala friktions- och fjäderkrafter säkerställer också dosering med ergonomisk hantering, utan ansträngning.
  • Pipettspetsen kan frigöras oavsett handposition, medan volymjusteringen är säkert låst.
Hållbar konstruktion:
  • Spetskonen och kolven är belagda med ett högkvalitativt diamantliknande kol (DLC).
  • Funktionell och minimalistisk design garanterar särskilt robusta pipetter som tillförlitligt mäter dag för dag på lång sikt.
En stor display:
  • Displayen visar inställda volymer med lättlästa tecken. Den djupa positionen tillåter också avläsning under pipettering, utan att ändra handpositionen.
Användarvänlig kalibrering:
  • De IKA programvara som används för att planera, utföra och registrera kalibreringstester för PETTE fixed och vario är särskilt användarvänlig.
Enkelt underhåll och justering:
  • Volymenheten med kolv och tätning kan tas isär och rengöras med bara några enkla steg. Om justering är nödvändig kan den göras utan extra verktyg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Grå
Modell Vario 0,1 till 2μ L
Antal kanaler 1
Produktlinje PETTE
Sterilitet Icke-steril
Typ Pipett
Volym (metrisk) 0,1 till 2μ L
Temperatur (metrisk) Drift 5 till 40° C
Mått (L x B x H) 63 x 30 x 254 mm
Längd (engelska) 2,5 tum
Längd (metrisk) 63 mm
Bredd (engelska) 1,2 tum
Bredd (metrisk) 30 mm
Höjd (engelska) 10 tum
Höjd (metrisk) 254 mm
Diameter (metrisk) Yttre 30 mm
Vikt (metrisk) 0.089 kg