Läs mer
Pevonedistat hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Pevonedistat hydrochloride (MLN4924 hydrochloride) is a potent and selective NEDD8-activating enzyme (NAE) inhibitor, with an IC50 of 4.7 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pevonedistat hydrochloride |
| CAS | 1160295-21-5 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H26ClN5O4S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | MLN4924 hydrochloride |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (208.34 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (20.83 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=S(OC[C@H]1[C@H](C[C@@H](C1)N2C=CC3=C(N=CN=C32)N[C@H]4CCC5=C4C=CC=C5)O)(N)=O.Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 479.98 |
| Visa mer |