Läs mer
Pevonedistat, MedChemExpress
Produktkod. 16491336
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16491336 200 mg -
16481959 1 mg 1mg
16464087 50 mg -
16460628 5 mg -
16448188 10 mg -
16437936 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16491336 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY70062200mg
MedChemExpress Pevonedistat (MLN4924) is a potent and selective NEDD8-activating enzyme (NAE) inhibitor with an IC50 of 4.7 nM.
Pevonedistat (MLN4924) is a potent and selective NEDD8-activating enzyme (NAE) inhibitor with an IC50 of 4.7 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pevonedistat
CAS 905579-51-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H25N5O4S
Kvantitet 200 mg
Synonym MLN4924
Löslighetsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (140.92 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=S(OC[C@@H]1C[C@@H](N2C3=NC=NC(N[C@H]4CCC5=C4C=CC=C5)=C3C=C2)C[C@@H]1O)(N)=O
Molekylvikt (g/mol) 443.52
Formel vikt 443.52
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death