Läs mer
Pexacerfont, MedChemExpress
Beskrivning
Pexacerfont is a selective corticotropin-releasing factor (CRF1) receptor antagonist with IC50 of 6.1±0.6 nM for human CRF1 receptor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pexacerfont |
| CAS | 459856-18-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H24N6O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | BMS-562086 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (146.88 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC[C@H](NC1=NC(C)=NC2=C(C3=CC=C(OC)N=C3C)C(C)=NN21)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 340.42 |
| Visa mer |