Läs mer
Pexmetinib, MedChemExpress
Beskrivning
Pexmetinib is a potent Tie-2 and p38 MAPK dual inhibitor, with IC50s of 1 nM, 35 nM and 26 nM for Tie-2, p38α and p38β, respectively, and can be used in the research of acute myeloid leukemia.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pexmetinib |
| CAS | 945614-12-0 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C31H33FN6O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | ARRY-614 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 125 mg/mL (224.57 mM) |
| LEDER | O=C(NCC1=CC(F)=CC=C1OC2=CC3=C(N(CCO)N=C3)C=C2)NC4=CC(C(C)(C)C)=NN4C5=CC=C(C)C=C5 |
| Molekylvikt (g/mol) | 556.63 |
| Visa mer |