Läs mer
Pexmetinib, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pexmetinib |
| CAS | 945614-12-0 |
| Molekylformel | C31H33FN6O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N-[3-(1,1-Dimethylethyl)-1-(4-methylphenyl)-1H-pyrazol-5-yl]-N'-[[5-fluoro-2-[[1-(2-hydroxyethyl)-1H-indazol-5-yl]oxy]phenyl]methyl]urea, ARRY-614 |
| InChI formel | InChI=1S/C31H33FN6O3/c1-20-5-8-24(9-6-20)38-29(17-28(36-38)31(2,3)4)35-30(40)33-18-22-15-23(32)7-12-27(22)41-25-10-11-26-21(16-25)19-34-37(26)13-14-39/h5-12,15-17,19,39H,13-14,18H2,1-4H3,(H2,33,35,40) |
| LEDER | Cc1ccc(cc1)n2nc(cc2NC(=O)NCc3cc(F)ccc3Oc4ccc5c(cnn5CCO)c4)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | 1-[5-tert-butyl-2-(4-methylphenyl)pyrazol-3-yl]-3-[[5-fluoro-2-[1-(2-hydroxyethyl)indazol-5-yl]oxyphenyl]methyl]urea |
| Molekylvikt (g/mol) | 556.63 |
| Formel vikt | 556.2598 |