Läs mer
PF-01247324, MedChemExpress
Produktkod. 16493338
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16493338 10 mg 10mg
16466067 5 mg -
16462726 25 mg -
16454586 100 mg -
16449876 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16493338 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101383
MedChemExpress PF-01247324 is a selective and orally bioavailable Nav1.8 channel blocker with an IC50 of 196 nM for recombinant human Nav1.8 channel.
PF-01247324 is a selective and orally bioavailable Nav1.8 channel blocker with an IC50 of 196 nM for recombinant human Nav1.8 channel.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PF-01247324
CAS 875051-72-2
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H10Cl3N3O
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (90.74 mM)
LEDER O=C(C1=NC(N)=C(C2=CC(Cl)=CC(Cl)=C2Cl)C=C1)NC
Molekylvikt (g/mol) 330.6
Formel vikt 330.6
Procent renhet 99.42%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation