Läs mer
PF-03814735, MedChemExpress
Produktkod. 16426108
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16426108 10 mg -
16408707 5 mg 5mg
16402247 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16426108 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14574
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress PF-03814735 is a potent, orally available, ATP-competitive and reversible aurora A and aurora B inhibitor with IC50s of 0.8 and 0.5 nM, respectively.
PF-03814735 is a potent, orally available, ATP-competitive and reversible aurora A and aurora B inhibitor with IC50s of 0.8 and 0.5 nM, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PF-03814735
CAS 942487-16-3
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H25F3N6O2
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (210.76 mM)
LEDER O=C(CNC(C)=O)N1[C@@H]2C3=C(C=C(NC4=NC(NC5CCC5)=C(C(F)(F)F)C=N4)C=C3)[C@H]1CC2
Molekylvikt (g/mol) 474.48
Formel vikt 474.48
Procent renhet 99.03%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease