missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

PF-04217903, MedChemExpress

Produktkod. 16495696
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16495696 100 mg
16477667 5 mg
16474918 10 mg
16471167 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16495696 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12017

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress PF-04217903 is a potent ATP-competitive c-Met kinase inhibitor with Ki of 4.8 nM for human c-Met. PF-04217903 shows more than 1,000-fold selectivity relative to 208 kinases. Antiangiogenic properties.

PF-04217903 is a potent ATP-competitive c-Met kinase inhibitor with Ki of 4.8 nM for human c-Met. PF-04217903 shows more than 1,000-fold selectivity relative to 208 kinases. Antiangiogenic properties.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material PF-04217903
Fysisk form Solid
CAS 956905-27-4
Färg Off-White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H16N8O
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Löslighetsinformation DMSO : 20 mg/mL (53.71 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (insoluble)
LEDER OCCN1N=CC(C2=NC3=C(N=C2)N=NN3CC4=CC5=CC=CN=C5C=C4)=C1
Molekylvikt (g/mol) 372.38
Formel vikt 372.38
Procent renhet 99.4%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.