Läs mer
Tocris Bioscience™ PF 04217903 mesylate
Beskrivning
Highly selective, high affinity MET inhibitor (Ki = 6-7 nM against wild type c-Met). Displays >1000-fold selectivity for c-Met over a panel of 208 kinases.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PF 04217903 mesylate |
| CAS | 956906-93-7 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Molekylformel | C20H20N8O4S |
| Formel vikt | 468.49 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 468.492 |