Läs mer
PF-04217903 methanesulfonate, MedChemExpress
Produktkod. 16497667
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16497667 5 mg
16494918 10 mg
16481167 50 mg
16405706 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16497667 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12017A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress PF-04217903 methanesulfonate is a potent ATP-competitive c-Met kinase inhibitor with Ki of 4.8 nM for human c-Met. PF-04217903 methanesulfonate shows more than 1,000-fold selectivity relative to 208 kinases. Antiangiogenic properties.
PF-04217903 methanesulfonate is a potent ATP-competitive c-Met kinase inhibitor with Ki of 4.8 nM for human c-Met. PF-04217903 methanesulfonate shows more than 1,000-fold selectivity relative to 208 kinases. Antiangiogenic properties.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PF-04217903 methanesulfonate
CAS 956906-93-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H20N8O4S
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (106.73 mM; Need ultrasonic)
LEDER OCCN1N=CC(C2=NC3=C(N=C2)N=NN3CC4=CC5=CC=CN=C5C=C4)=C1.CS(=O)(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 468.49
Formel vikt 468.49
Procent renhet 99.87%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease