Läs mer
PF-04447943, MedChemExpress
Beskrivning
PF-04447943 is a potent inhibitor of human recombinant PDE9A (IC50=12 nM) with >78-fold selectivity, respectively, over other PDE family members (IC50>1000 nM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PF-04447943 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1082744-20-4 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H25N7O2 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 54.6 mg/mL (138.07 mM) |
| LEDER | O=C1C2=C(N(C3CCOCC3)N=C2)N=C([C@@H]4CN(CC5=NC=CC=N5)C[C@H]4C)N1 |
| Visa mer |