Läs mer
Tocris Bioscience™ PF 04479745
Kvantitet:
1 mg
Beskrivning
PF 04479745 is a potent and selective 5-HT2C agonist (EC50 = 10 nM). Exhibits > 100-fold selectivity over a panel of 90 receptors, enzymes and ion channels, except for 5-HT2A (IC50 = 360 nM antagonist), 5-HT2B (EC50 = 67 nM antagonist), 5-HT1A and 5-HT6 (functional activity not tested).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (9S)-6,7,8,9-Tetrahydro-N,9-dimethyl-2-(phenylmethyl)-5H-pyrimido[4,5-d]azepin-4-amine |
| CAS | 1065110-43-1 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Mål | 5-HT2C Receptor Agonists |
| Molekylformel | C17H22N4 |
| Renhet | 98% |