Läs mer
PF 04531083, MedChemExpress
Produktkod. 16486737
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16486737 5 mg 5mg
16464028 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16486737 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY105283
MedChemExpress PF 04531083 is a selective NaV1.8 blocker, and used for the research of neuropathic/inflammatory pain.
PF 04531083 is a selective NaV1.8 blocker, and used for the research of neuropathic/inflammatory pain.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PF 04531083
CAS 1079400-07-9
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H16ClN5O2
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (349.37 mM; Need ultrasonic)
LEDER ClC1=CC=C(OC)C=C1C2=C(N=C(NC(C3=CC=NN3C)=O)C=C2)N
Molekylvikt (g/mol) 357.79
Formel vikt 357.79
Procent renhet 98.17%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation