Läs mer
PF-04620110, MedChemExpress
Produktkod. 16498187
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16498187 5 mg
16445478 10 mg
16436066 100 mg
16411657 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16498187 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13009
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
MedChemExpress PF-04620110 is a potent, selective and orally bioavailable diglyceride acyltransferase-1 (DGAT-1) inhibitor with an IC50 of 19 nM.
PF-04620110 is a potent, selective and orally bioavailable diglyceride acyltransferase-1 (DGAT-1) inhibitor with an IC50 of 19 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PF-04620110
CAS 1109276-89-2
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H24N4O4
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 12.5 mg/mL (31.53 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C[C@@H]1CC[C@H](CC1)C2=CC=C(C=C2)N3CCOC4=NC=NC(N)=C4C3=O)O
Molekylvikt (g/mol) 396.44
Formel vikt 396.44
Procent renhet 99.3%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism